Tisk…
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate, 2-Amino-6-chloropyridine, 2-BOC protected
OR902051-1G OR902051-25G OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA 2200 CZK
APOSOR902051-1G APOSOR902051-25G APOSOR902051-5G
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine 97%
2-(Boc-amino)-6-chloropyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09030821
CAS číslo: 159603-71-1