Tisk…
8-Methoxyquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902049-10G OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-10GEA 9030 CZK
APOSOR902049-10G APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00957068
CAS číslo: 938-33-0