Tisk…
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902034-100G OR902034-25G OR902034-5G
APOSOR902034-100GEA 0 CZK
APOSOR902034-100G APOSOR902034-25G APOSOR902034-5G
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116910
CAS číslo: 41110-33-2