Tisk…
2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 2110 CZK
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Bromo-4-methylpyrimidine 97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037883
CAS číslo: 130645-48-6