Tisk…
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902025-25G OR902025-5G
APOSOR902025-25GEA 10090 CZK
APOSOR902025-25G APOSOR902025-5G
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840850
CAS číslo: 39977-44-1