Tisk…
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-thiol
OR902013-5G
APOSOR902013-5GEA 2240 CZK
APOSOR902013-5G
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Vzorec: C5H4BrNS
MW: 190,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09729468
CAS číslo: 56673-34-8