Tisk…
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902011-1G OR902011-25G OR902011-5G
APOSOR902011-1GEA 2030 CZK
APOSOR902011-1G APOSOR902011-25G APOSOR902011-5G
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine) 98%
2,2'-Dithiobis(5-nitropyridine)
Vzorec: C₁₀H₆N₄O₄S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006453
CAS číslo: 2127-10-8