Tisk…
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902009-1G OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA 4770 CZK
APOSOR902009-1G APOSOR902009-5G
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate 98%
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699718
CAS číslo: 26218-81-5