Tisk…
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902004-100G OR902004-25G OR902004-5G
APOSOR902004-100GEA 18420 CZK
APOSOR902004-100G APOSOR902004-25G APOSOR902004-5G
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Ethylamino)-3-nitro-5-picoline
Vzorec: C₈H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09862688
CAS číslo: 106690-40-8