Tisk…
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR902003-1G OR902003-25G OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA 3740 CZK
APOSOR902003-1G APOSOR902003-25G APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picoline
Vzorec: C₉H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699715
CAS číslo: 1033202-65-1