Tisk…
Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901986-1G OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA 4930 CZK
APOSOR901986-1G APOSOR901986-250MG
Methyl-4-hydroxynicotinate 98%
Methyl-4-hydroxynicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114270
CAS číslo: 67367-24-2