Tisk…
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901972-10G OR901972-1G OR901972-5G
APOSOR901972-10GEA 18420 CZK
APOSOR901972-10G APOSOR901972-1G APOSOR901972-5G
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine 98%
5-Chloro-2,3-dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972187
CAS číslo: 284040-73-9