4-Methoxynicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901967-1G
OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA
1620
CZK
APOSOR901967-1G
APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinic acid 98%
4-Methoxynicotinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1400 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115724 CAS číslo: 10177-31-8 |