Tisk…
6,7-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901961-1G OR901961-5G
APOSOR901961-1GEA 4770 CZK
APOSOR901961-1G APOSOR901961-5G
6,7-Dichloroquinoline 98%
6,7-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878431
CAS číslo: 40635-11-8