2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR901941-1G
OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA
1370
CZK
APOSOR901941-1G
APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07644625 CAS číslo: 312325-72-7 |