Tisk…
2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901864-100G
APOSOR901864-100GEA 4900 CZK
APOSOR901864-100G
2,4-Dimethoxypyrimidine 98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056028
CAS číslo: 3551-55-1