5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901850-1G
OR901850-250MG
OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA
9330
CZK
APOSOR901850-1G
APOSOR901850-250MG
APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Vzorec:
C₆H₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18374102 CAS číslo: 1261365-86-9 |