Tisk…
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901829-100MG OR901829-1G OR901829-250MG
APOSOR901829-100MGEA 4140 CZK
APOSOR901829-100MG APOSOR901829-1G APOSOR901829-250MG
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(5-Aminopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1226776-95-9