Tisk…
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 3440 CZK
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196974
CAS číslo: 89639-36-1