Tisk…
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromopyridin-4-ol
OR901771-10G OR901771-1G OR901771-5G
APOSOR901771-10GEA 7250 CZK
APOSOR901771-10G APOSOR901771-1G APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Bod tání: 171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234040
CAS číslo: 36953-40-9