Tisk…
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR901754-10G OR901754-1G OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA 35050 CZK
APOSOR901754-10G APOSOR901754-1G APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743642
CAS číslo: 856850-36-7