Tisk…
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901752-1G OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA 16340 CZK
APOSOR901752-1G APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185540
CAS číslo: 1214366-19-4