Tisk…
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901731-1G OR901731-5G
APOSOR901731-1GEA 4770 CZK
APOSOR901731-1G APOSOR901731-5G
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
2-(Diethylamino)nicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09896569
CAS číslo: 17782-02-4