Tisk…
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901702-100G OR901702-25G OR901702-5G
APOSOR901702-100GEA 17990 CZK
APOSOR901702-100G APOSOR901702-25G APOSOR901702-5G
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036158
CAS číslo: 1221793-63-0