Tisk…
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 622 CZK
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₉H₇Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08272853
CAS číslo: 105627-79-0
UN: 3261
ADR: 8,III