Tisk…
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloropyridine1-oxide
OR901695-25G
APOSOR901695-25GEA 7380 CZK
APOSOR901695-25G
3,5-Dichloropyridine-N-oxide 98%
3,5-Dichloropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9894 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955620
CAS číslo: 15177-57-8