Tisk…
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901693-1G OR901693-25G OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA 4140 CZK
APOSOR901693-1G APOSOR901693-25G APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143628
CAS číslo: 861581-28-4