Tisk…
6-Phenyl-2-pyridone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Phenylpyridin-2(1H)-one
OR901687-1G OR901687-5G
APOSOR901687-1GEA 6220 CZK
APOSOR901687-1G APOSOR901687-5G
6-Phenyl-2-pyridone 98%
6-Phenyl-2-pyridone
Vzorec: C₁₁H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059760
CAS číslo: 19006-82-7