Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 2320 CZK
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00111560
CAS číslo: 24195-07-1