Tisk…
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901674-1G OR901674-25G OR901674-5G
APOSOR901674-1GEA 3540 CZK
APOSOR901674-1G APOSOR901674-25G APOSOR901674-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143624
CAS číslo: 139719-23-6