Tisk…
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 1240 CZK
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chloro-6-methylquinoline 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
MW: 177,6302 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462389
CAS číslo: 4295-11-8