Tisk…
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxyquinoline
OR901672-1G OR901672-5G
APOSOR901672-1GEA 3410 CZK
APOSOR901672-1G APOSOR901672-5G
Methyl-2-quinolyl ether 98%
Methyl-2-quinolyl ether
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01070847
CAS číslo: 6931-16-4