2,8-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901662-25G
APOSOR901662-25GEA
4040
CZK
APOSOR901662-25G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00832077 CAS číslo: 4470-83-1 |