Tisk…
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-(tosyloxymethyl)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(tosyloxymethyl)piperidine, tert-Butyl 4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[(p-toluenesulphonyloxy)methyl]piperidine
OR901658-25G
APOSOR901658-25GEA 3810 CZK
APOSOR901658-25G
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₇NO₅S
MW: 369,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864740
CAS číslo: 166815-96-9