Tisk…
8-Methyl-2-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901652-1G OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA 1410 CZK
APOSOR901652-1G APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-quinolinol 98%
8-Methyl-2-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195790
CAS číslo: 4053-36-5