Tisk…
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, 5-Bromo-2-methylaminopyridine
OR901635-5G
APOSOR901635-5GEA 1660 CZK
APOSOR901635-5G
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,0400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272096
CAS číslo: 84539-30-0