Tisk…
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901629-1G OR901629-5G
APOSOR901629-1GEA 4100 CZK
APOSOR901629-1G APOSOR901629-5G
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664031
CAS číslo: 1849-53-2