Tisk…
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901628-1G OR901628-5G
APOSOR901628-1GEA 4140 CZK
APOSOR901628-1G APOSOR901628-5G
2-Cyano-3-methoxypyridine 98%
2-Cyano-3-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374875
CAS číslo: 24059-89-0