6-Methyl-2-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methylquinolin-2(1H)-one
OR901618-1G
OR901618-5G
APOSOR901618-1GEA
2030
CZK
APOSOR901618-1G
APOSOR901618-5G
6-Methyl-2-quinolinol 98%
6-Methyl-2-quinolinol
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159.1846 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236767 CAS číslo: 4053-34-3 |