Tisk…
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 2150 CZK
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09062740
CAS číslo: 29682-14-2