Tisk…
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901597-1G OR901597-25G OR901597-5G
APOSOR901597-1GEA 3540 CZK
APOSOR901597-1G APOSOR901597-25G APOSOR901597-5G
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine) 98%
(N-Formyl-N'-(6-chloropyrid-2yl)hydrazine)
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11706996
CAS číslo: 66999-50-6