Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR901569-1G OR901569-25G
APOSOR901569-1GEA 0 CZK
APOSOR901569-1G APOSOR901569-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₀H₁₉BO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842762
CAS číslo: 126689-00-7