Tisk…
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinemethanol
OR901559-25G OR901559-5G
APOSOR901559-25GEA 11410 CZK
APOSOR901559-25G APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038527
CAS číslo: 5731-17-9