5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9015-1G
OR9015-250MG
APOSOR9015-1GEA
7970
CZK
APOSOR9015-1G
APOSOR9015-250MG
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride 97%
5-Bromopyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₃BrClNO₂S Bod tání: 60…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235263 CAS číslo: 65001-21-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |