Tisk…
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9013-25G OR9013-5G
APOSOR9013-25GEA 4240 CZK
APOSOR9013-25G APOSOR9013-5G
3-Bromomethylquinoxaline-2-one 97%
3-Bromomethylquinoxaline-2-one
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412060
CAS číslo: 62235-61-4
UN: 1759
ADR: 8,III