1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Pyrrolidineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
OR901254-100G
OR901254-500G
APOSOR901254-100GEA
2240
CZK
APOSOR901254-100G
APOSOR901254-500G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003181 CAS číslo: 2955-88-6 UN: 1993 ADR: 3,III |