Tisk…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 827 CZK
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chloromethyl)benzimidazole 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005602
CAS číslo: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8