Tisk…
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 4960 CZK
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368244
CAS číslo: 80370-40-7