Tisk…
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
OR900843-25G
APOSOR900843-25GEA 3060 CZK
APOSOR900843-25G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974508
CAS číslo: 122306-01-8