Tisk…
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR900842-100G OR900842-25G OR900842-5G
APOSOR900842-100GEA 0 CZK
APOSOR900842-100G APOSOR900842-25G APOSOR900842-5G
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
4-Bromothiophene-2-methanol
Vzorec: C₅H₅BrOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115392
CAS číslo: 79757-77-0